Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Gestelle und Zubehör
Artikelnummer. 15761267 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 und 94 Gestelle
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 und 94 Racks
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 Gestelle
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 Racks
Typ:
Cryo-Minirack
Kryo-Lagerungsrahmen
Quadratisches Cryo-Rack
Aufnahmevermögen:
2 ml, 13 Boxen aus Pappe (25 Unterteilungen)
2 ml, 15 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
2 ml, 15 Boxen aus Pappe (25 Unterteilungen)
2 ml, 13 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
Kassetten (5)
Kassetten (8)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15761267
Marke: Thermo Scientific™ 1950687
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gestelle, Rahmen und elektrische Optionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kryo-Lagerungsrahmen
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 Racks
Aufnahmevermögen Kassetten (8)