Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Gestelle und Zubehör
Gestelle, Rahmen und elektrische Optionen
Marke: Thermo Scientific™ 1950683
339.72 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
2 ml, 15 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen) | |
Quadratisches Cryo-Rack | |
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 Gestelle | |
2 ml, 15 Kartons (100 Zellunterteilungen) |