Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Chromacol™ Lagerröhrchen
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
187 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Verschlüsse mit Standard-GPI-Gewinde
- Aus neutralem Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse
- Geeignet für den Einsatz mit Injektionsverschlüssen mit durchstechbarer Dichtung oder geschlossenen Aufbewahrungsverschlüssen mit PTFE-Einlage
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 5.0 ml |
| Gewindetyp | Angepasst, extern |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1.35 dr. |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 48 mm |