Learn More
Epredia™ Karussell-MicroWriter™ für Kassetten, Zubehör
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MicroWriter™ Karussell für Kassetten
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Edelstahl-Sammelrinne
- Die Kassetten gleiten in der Reihenfolge, in der sie bedruckt wurden, auf den Tisch
- Fasst 75 Kassetten in der Reihenfolge des Drucks
- Zufallszugriff auf alle Kassetten möglich
- Das System besteht aus Plattform, Magazin und Leitblech
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MicroWriter™ Karussell für Kassetten |
| Typ | Sammelchute |