Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Javelin™ AX-Schutzsäulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- Schwache Anionenaustauschphase für viele geladene Spezies
- 300 Å Porengröße für verbesserte Protein- und Peptidtrennung
- Geeignet für die Retention und Trennung stark polarer Substanzen durch HILIC-Chromatographie
- Überragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Stationäre Phase | AX |
| Produktlinie | BioBasic |