Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Javelin™ AX-Schutzsäulen
Artikelnummer. 11513301 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11513301
Marke: Thermo Scientific™ 73105012106
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Eigenschaften der BioBasic AX Festphase
  • Schwache Anionenaustauschphase für viele geladene Spezies
  • 300 Å Porengröße für verbesserte Protein- und Peptidtrennung
  • Geeignet für die Retention und Trennung stark polarer Substanzen durch HILIC-Chromatographie
  • Überragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2.1 mm
Stationäre Phase AX