Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Order Info
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Specifications
Specifications
| Säulenchemie | Octyl |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Filmdicke | 5 μm |
| Zur Verwendung mit | LC/MS-Trennung |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 100 Å |
| Show More |