Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C6 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10699945 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10699945
Marke: Thermo Scientific™ 70305154030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 100 Å
USP-Typ L15
Stationäre Phase C6
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 11 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase