Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8-Schutzkartuschen
Artikelnummer. p-3135503 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 oder 4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10427334
Marke: Thermo Scientific™ 70103012101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verlängert kostengünstig die Nutzungsdauer von HPLC-Säulen
Eigenschaften der BetaSil C18-Festphase
  • Thermo Scientific Chemie auf 100 Å-Silika
  • Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 3 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2,1 mm
Stationäre Phase C18
Produktlinie BetaSil