Learn More
Thermo Scientific™ BetaMax Drop-In-Schutzkartuschen für Säure
Artikelnummer. 11502871 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Partikelgröße: 5 μm; 10 mm L x2.1 mm ID
Artikelnummer. 11502871
Marke: Thermo Scientific™ 95205012101
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Direkter Thermo Scientific Uniguard-Anschluss oder eigenständiger Halter separat erhältlich.
Anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
  • Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific Uniguard Direktanschlüsse und für freistehende Halter
Eigenschaften der BetaMax Acid HPLC Phase
  • Entwickelt für saure Analyte
  • Extrem hohe Oberflächenabdeckung für maximale Retention
  • Exzellente Stabilität für eine lange Säulenlebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2.1 mm