Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II Compact Reinstwasser-Systemfilter und -kartuschen
Marke:  Thermo Scientific™ D50229
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.72000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10032283
  • 203.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • EasyPure™ II Systeme erfordern vorbehandeltes Speisewasser
  • Wählen Sie aus der Tabelle die entsprechenden Kartuschen je nach Anwendung und Speisewassertyp aus
Bestellinformation
Kassetten und Abdeckungen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Umkehrosmose, destilliert
Ultrapure Mischbett
Easypure II Wasseraufbereitungssystem, Organicfree/Organic-Entfernung
60 μm
Frei/Entfernung von organischen Stoffen
Kartusche und Filter