Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen Nachfülleinsätze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11303393
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11303393
Marke: Thermo Scientific™ undefined
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Pipettieren mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie jedes Mal von Ihrer Pipette erwarten - mit den Thermo Scientific™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • Nachfülleinsätze sind eine umweltfreundliche Verpackungsoption, die Kunststoffabfälle und Lagerraum reduziert
  • Kompatibel mit leeren SoftFit L Racks
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 20 l, mit Filter, steril, Nachfüllpackung
Volumen (metrisch) 20 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Modell 20 l
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 4,86 cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Universal
Farbcode Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinie SoftFit L