Learn More
Thermo Scientific™ Aegis™ 5-14 Single-Use BioProcess Container (BPC), with 3 ports, 2D
Thermo Scientific™ Labtainer BPCs are composed of Thermo Scientific Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.
1015.00 € - 1825.00 €
Spezifikation
Anschlussdetail | Three Edge Ports, MPC insert, MPC Body, and Luer Lock |
---|---|
Menge | Je 1 |
Sterilisationsmethode | Gammabestrahlt |
Schlauchlänge Leitung 1 | 61 cm (24 in.) |
Schlauchlänge Leitung 2 | 61 cm (24 in.) |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17895716
|
Thermo Scientific™
SH30963.01 |
5 L |
1015.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17805726
|
Thermo Scientific™
SH30963.02 |
10 L |
1065.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17825726
|
Thermo Scientific™
SH30963.03 |
20 L |
1125.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17815726
|
Thermo Scientific™
SH30963.04 |
50 L |
1825.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Labtainer BPCs are composed of Thermo Scientific Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.
Features:
• All BPCs are constructed in an ISO 7 (Class 10,000) cleanroom, which complies with cGMP standards.
• Manufactured with industry-leading Aegis 5-14 film
• C-flex tubing that can be used with tubing welder and various connection options
• Flexible and economic solution to update or increase your bioreactor capacity
• Suitable for both suspension and adherent cultures
• Configurable to meet your process needs, including options for single-use sensing (DO, pH, and pressure)
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from a large component library – with over 2,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, and cross-style.
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors.
• Filters—used for bioburden reduction; sterilization grade filters and gas filters.
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone.
• Sample ports—septum-style and needle-free ports.
• Clamps—sliders, pinch, and crimp bands.
Spezifikation
Three Edge Ports, MPC insert, MPC Body, and Luer Lock | |
Gammabestrahlt | |
61 cm (24 in.) | |
C-flex | |
C-flex |
Je 1 | |
61 cm (24 in.) | |
61 cm (24 in.) | |
C-flex |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.