Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, segmented, semi-skirted, barcoded
Artikelnummer. 12607486
Click to view available options
Menge:
25 plates
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 12607486
Marke: Thermo Scientific™ BC0900
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Das patentiertes Segment-Design ermöglicht das Schneiden von Platten 24 und 48 Well-Abschnitte
  • Reines Polypropylen
  • Dünnwandig mit erhöhtem Rand
  • Durchsichtiger Well-Boden zur Probenerkennung
  • Kompatibel mit größeren Thermocyclern
  • Maximales Volumen von 300 μl (bei Verwendung von Klebe- und Heißversiegelungen)
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
  • Erhältlich in einer starren Version für Roboter-Handling-Anwendungen; starre Ausführung nicht schneidbar
  • Das patentierte Segment-Design ermöglicht das Schneiden von Platten in Abschnitte mit 24 und 48 Wells
  • Der halbrohe Rand erhöht die Steifigkeit und ermöglicht die Beschriftung oder Barcodierung
  • Abgeschrägte Ecke bei H1
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von DNase, RNase und humangenomischer DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Verpackung 25 Platte
Farbe Transparent
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,3 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 25 plates
Reaktionsgeschwindigkeit Standard