Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ Plattenabdeckungen
Abdeckungen für 96-Well-Platten aus Polystyrol oder Polypropylen mit oder ohne Rippen zum einfachen Stapeln
Marke: Thermo Scientific™ AB-0751
43.56 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Abdeckungen für 96-Well-Platten aus Polystyrol oder Polypropylen mit oder ohne Rippen zum einfachen Stapeln
Thermo Scientific Abdeckungen aus Polypropylen mit Stapelrippen bieten effektive Abdichtungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen und können mit 96-Well-Platten verwendet werden. Die Abdeckungen bestehen aus Polystyrol oder Polypropylen und sind gerippt oder nicht gerippt erhältlich.
Besondere Eigenschaften
- Polystyrolabdeckungen können mit allen 96-Well-Platten verwendet werden
- Gerippte Abdeckungen zum Stapeln von abgedeckten Platten
- Nicht gerippte Abdeckungen für den Einsatz mit automatisierten Systemen
- Polypropylenabdeckungen, gerippt und nicht gerippt, sind für die Verwendung mit 384-Well-Platten erhältlich
Gefährlich: Nein
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
klar | |
5 x 3,31 x 0,36 in., (126 x 84 x 9,25mm) | |
Reinraum | |
Ohne Stapelsteg (für automatisierte Systeme) | |
50 | |
5 x 3,31 in. (126 x 84 mm) | |
Plattendeckel | |
Keine | |
Alle Well-Formen | |
H1-Ecke |
Microplate Lid | |
Polystyrol | |
96 | |
Nein | |
2 | |
Lid | |
Abgene™ | |
-20°bis +120 °C | |
96-Well-Platte | |
PCR-fähig |