Learn More
Thermo Scientific™ PCR-Platte, 96-Well, mit Halbrand, flaches Deck
Product Code. 15787486
Click to view available options
Verpackung:
150 Platte
25 Platte
Unit Size:
150 Stück
25 Stück
Product Code. 15787486
Brand: Thermo Scientific™ AB1400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck ermöglichen eine bessere Versiegelung bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Die 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe sind zur Sicherstellung der Leistung bei der PCR entwickelt, hergestellt und geprüft. Die Platten haben ein maximales Volumen von 0,3 ml bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen.
Das flache Plattendeck sorgt für eine einfache Handhabung, und die Platten haben einen erhöhten Rand, um Verdunstungen zu verhindern. Die 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck haben eine angeschnittene Ecke an der A12-Position und dünne Well-Wände für eine gleichmäßige Wärmeübertragung.
Die Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe sind zur Sicherstellung der Leistung bei der PCR entwickelt, hergestellt und geprüft. Die Platten haben ein maximales Well-Volumen von 0,3 ml bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen.
Das flache Plattendeck sorgt für eine einfache Handhabung, und die Platten haben einen erhöhten Rand, um Verdunstungen zu verhindern. Die 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck haben eine abgeschrägte Ecke an der A12-Position und dünnwandige Wells für gleichmäßige Wärmeübertragung.
Besondere Merkmale
• Direkt kompatibel mit allen wichtigen Thermocyclern, einschließlich ABI-Plattformen und Sequenzierern ohne Adapter
• Das flache Plattendeck erleichtert die Abdichtung und Handhabung
• Erhältlich als SuperPlate mit vierfacher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
• Der erhöhte Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
• Einheitliche, dünnwandige Wells sorgen für eine maximale und konsistente Wärmeübertragung
• Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für eine einfache Unterscheidung der Wells
• Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei der Fluoreszenzdetektion
• Abgeschrägte Ecke: A12
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Echtzeit-PCR
• Sequenzierung
Gefahren:Keine
>Lagerbedingungen:Umgebungstemperatur
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Verpackung 25 Platte
Farbe Transparent
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,3 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 25 plates
Reaktionsgeschwindigkeit Standard