Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, yellow
96-Well-Platten mit flachem Profil für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0700Y
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42000kg
Beschreibung
Die PCR-Platte mit flachem Profil hat flachere Wells als die Platte mit Standardprofil (AB-0600), wodurch der Totraum zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe verringert wird. Dadurch wird Kondensation an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was wiederum eine Verringerung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Diese Produkte mit flachem Profil werden besonders für die Verwendung mit Reaktionsvolumina unter 20 μl empfohlen Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und kompatibel mit Standard-Mehrkanalpipetten.
Die flache Thermo Scientific PCR-Platte hat kürzere Vertiefungen als die Platte mit Standardprofil (AB-0600), wodurch der Totraum zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe verringert wird. Dadurch wird Kondensation an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was wiederum eine Verringerung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Diese Platten mit flachem Profil werden besonders für den Einsatz bei Reaktionsvolumen unter 20 μl empfohlen. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten kompatibel.
Merkmale
• Geringes Profil zur Reduzierung des Totraums und zur Steigerung der PCR-Effizienz
• Erhältlich mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung
• Verbesserter Zugriff für die Handhabung von Flüssigkeiten
• Maximales Füllvolumen von 0,2 ml
• Abgeschrägte Ecke: H12
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Kein Barcode | |
25 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Ohne Rahmen | |
0,2 ml | |
0,1 mL |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Gelb | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
Flaches Profil |