Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, non-skirted, red
96-Well-Platten ohne Rand für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen. Erhältlich mit schwarzer Beschriftung für eine verbesserte Probenverfolgung beim Pipettieren.
Marke: Thermo Scientific™ AB0600R
69.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
96-Well-Mikrotiterplatten ohne Vollrand für die Verwendung in PCR- und qPCR-Anwendungen können bis zu 0,3 ml Well-Volumen aufnehmen, wenn sie mit Versiegelungen wie Klebefilmen/-folien, Thermo-Mat und Deckel-Strips kombiniert werden. Die Platten verfügen über eine abgeschrägte Ecke bei H1 und sind mit den meisten Thermocyclern kompatibel.
Durchsichtiger Well-Boden für maximale Transparenz. Erhältlich in verschiedenen Farben mit transparenter oder schwarzer alphanumerische Beschriftung. Kompatibel mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten.
Die Thermo Scientific 96-Well-Mikrotiterplatten ohne Stehrand für den Einsatz bei PCR- und qPCR Anwendungen nehmen bis zu 0,3 ml des Well-Volumens auf, wenn sie zusammen mit Klebefilmen/-folien, Thermo-Mat und Deckelstreifen verwendet werden. Die Platten verfügen über eine abgeschrägte Ecke bei H1 und sind mit den meisten Thermocyclern kompatibel.
Durchsichtiger Well-Boden für maximale Transparenz. Erhältlich in verschiedenen Farben mit transparenter oder schwarzer alphanumerische Beschriftung. Kompatibel mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten.
Besondere Eigenschaften
- Ohne Stehrand, daher mit den meisten Thermocyclern kompatibel
- Verfügbar mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung
- Abgeschrägte Ecke: H1
- Proben sind aufgrund des transparenten Bodens der Wells sichtbar
- Maximales Well-Volumen von 0,3 ml (bei Verwendung mit Klebefolie oder Heißsiegelung)
- Versiegelbar mit Thermo-Mat, Klebefilmen und -folien, Heißversiegelung sowie flachen und gewölbten Deckelstreifen
- PCR
- qPCR/Echtzeit-PCR
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase, DNase und Endotoxinen.
Spezifikation
Kein Barcode | |
25 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Ohne Rahmen | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Standard |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Rot | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
25 Platten |