Learn More
Thermo Scientific™ Yellow Sample Buffer (40X)
40x gelber Probenpuffer wird zum Färben und Verfolgen der Proben während des Pipettierens und der Einrichtung von qPCR-Reaktionen verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R1381
18.94 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13263189
  • 37.89 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ 40X Probenpuffer Gelb wird mit Thermo Scientific™ Luminaris™ qPCR-Mastermixen Farbig zur Färbung und Nachverfolgung von Proben verwendet. Wenn Sie den blauen Luminaris Color qPCR Master Mix verwenden, ist das qPCR-Reaktionsgemisch vor der Probenzugabe blau. Nach der Probenzugabe verfärbt sich das Reaktionsgemisch grün. Dadurch kann die Dosierung von qPCR-Reaktionskomponenten im Allgemeinen schnell, einfach und fehlerfrei erfolgen. Dies ist besonders bei der Verwendung von undurchsichtigen, weißen Reaktionsplatten und -röhrchen sehr hilfreich.
Der Probenpuffer Gelb ist eine wässrige Lösung aus gelbem Inertfarbstoff (pH 8.0). Der Puffer wird als 40-faches Konzentrat geliefert und in 1-facher Konzentration in der Endreaktion verwendet. Der gelbe Farbstoff beeinflusst weder die Spezifität noch die Empfindlichkeit von qPCR-Assays. Das Absorptionsmaximum des gelben Farbstoffs liegt bei 413 nm.
Der Thermo Scientific 40X Probenpuffer Gelb wird in Luminaris Color qPCR Mastermixen zur Färbung und Nachverfolgung von Proben verwendet. Wenn Sie den blauen Luminaris Color qPCR Master Mix verwenden, ist das qPCR-Reaktionsgemisch vor der Probenzugabe blau. Nach der Probenzugabe verfärbt sich das Reaktionsgemisch grün. Dadurch kann die Dosierung von qPCR-Reaktionskomponenten im Allgemeinen schnell, einfach und fehlerfrei erfolgen. Dies ist besonders bei der Verwendung von undurchsichtigen, weißen Reaktionsplatten und -röhrchen sehr hilfreich.
Der Probenpuffer Gelb ist eine wässrige Lösung des gelben Inertfarbstoffs (pH 8.0). Der Puffer wird als 40-faches Konzentrat geliefert und in 1-facher Konzentration in der Endreaktion verwendet. (ausführliche Empfehlungen finden Sie im Handbuch zur qPCR). Der gelbe Farbstoff beeinflusst weder die Spezifität noch die Empfindlichkeit von qPCR-Assays. Das Absorptionsmaximum des gelben Farbstoffs liegt bei 413 nm.
Besondere Eigenschaften
  • Farbiger Probenpuffer für einfaches Nachverfolgen während des Pipettierens.
Absorptionsmaximum: Das Absorptionsmaximum des gelben Farbstoffs liegt bei 413 nm.
Gefährlich: Nein
Lagerbedingungen: -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 4x 1,25 ml gelber 40X-Probenpuffer
Lagerung bei -20 °C.
Luminaris
1,25 mL
Taq DNA-Polymerase
4 x 1.25 mL