Learn More
Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0 ml Festwinkelrotor
Bioabdichtungs-genehmigter, autoklavierbarer Aluminiumrotor mit Deckel
Marke: Thermo Scientific™ 75003332
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
- Fassungsvermögen: Vier Mikrotiterplatten oder zwei DeepWell-Platten
- Max. Drehzahl/RZB: 18,000 U/min/21,890 x g
- Max. Röhrchengröße: 24 × 1.5 bis 2.0 ml
Spezifikation
Festwinkelrotor | |
28,110 x G | |
0,87 cm | |
45 ° | |
Autoklavierbar |
24 x 1,5/2 ml | |
15.000 U/min | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos-Zentrifuge | |
Bioabdichtung zugelassen |