Learn More
Thermo Scientific™ Einzelröhrchen, 0.2 ml
Artikelnummer. 10502855
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Rot
Violett
Verschlusstyp:
Gewölbt, mattiert
Gewölbte Kappe
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10502855
Marke: Thermo Scientific™ AB0337/R
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.2 ml-Einzelröhrchen mit angebrachten flachen oder gewölbten Schnappverschlüssen, in verschiedenen Farben lieferbar
0.2 mL Individual Tubes with integral “snap shut” caps are suitable for 0.2 mL thermal cycler blocks. They have a 0.25 mL maximum volume when closed. These individual tubes feature thin-wall design and are made from virgin polypropylene. The tubes are cleanroom produced, ensuring that they are free from contaminants that could affect experimental results. They are available in multiple colors with flat or domed caps.
The Thermo Scientific 0.2 mL Individual Tubes with integral ”snap shut“ caps are suitable for 0.2 mL thermal cycler blocks. They have a 0.25 mL maximum volume when closed. These individual tubes feature thin-wall design and are made from virgin polypropylene. The tubes are cleanroom produced, ensuring that they are free from contaminants that could affect experimental results. They are available in multiple colors with flat or domed caps.
Highlights
• Suitable for 0.2 mL thermal cycler blocks
• 0.25 mL maximum tube capacity when closed
Integral 'snap shut' cap
• Available with flat or domed caps
Applications
• PCR
• Sample storage
Hazardous:No
>Storage Condition:Ambient
PCR; Sample storage
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNasen und DNasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, Dnase and human DNA free
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 0.2 mL
Menge 1000 Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler-Blöcke, 0.2 ml, für PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung
Material Polypropylen
Verschlusstyp Gewölbte Kappe
Format Tube
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen