Learn More
Thermo Scientific™ Einzelröhrchen, 0.2 ml
Beschreibung
Die 0.2 ml-Einzelröhrchen mit integriertem “Schnappverschluss” eignen sich für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke Ihr maximales Volumen im verschlossenen Zustand beträgt 0.25 ml. Diese Einzelröhrchen zeichnen sich durch ihre dünnwandige Konstruktion aus nicht recyceltem Polypropylen aus. Die Röhrchen werden unter Reinraumbedingungen gefertigt und sind damit frei von Verunreinigungen, welche sich auf die Untersuchungsergebnisse auswirken könnten. Sie sind in verschiedenen Farben mit flachen oder gewölbten Verschlüssen erhältlich.
Die Thermo Scientific 0.2 ml-Einzelröhrchen mit integriertem ”Schnappverschluss“ eignen sich für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke. Ihr maximales Volumen im verschlossenen Zustand beträgt 0.25 ml. Diese Einzelröhrchen zeichnen sich durch ihre dünnwandige Konstruktion aus nicht recyceltem Polypropylen aus. Die Röhrchen werden unter Reinraumbedingungen gefertigt und sind damit frei von Verunreinigungen, welche sich auf die Untersuchungsergebnisse auswirken könnten. Sie sind in verschiedenen Farben mit flachen oder gewölbten Verschlüssen erhältlich.
Besondere Eigenschaften:
• Geeignet für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke
• Maximales Volumen im verschlossenen Zustand: 0.25 ml
•
Integrierter Schnappverschluss
• Erhältlich mit flachen oder gewölbten Verschlüssen
Anwendungsbereiche
• PCR
• Probenlagerung
Gefahrstoffe: Nein
>Lagerbedingungen: Umgebungsbedingungen
PCR, Probenlagerung
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNasen und DNasen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase, Dnase and human DNA free |
| Farbe | Violett |
| Volumen (metrisch) | 0.2 mL |
| Menge | 1000 Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler-Blöcke, 0.2 ml, für PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Gewölbte Kappe |
| Format | Tube |
| Produkttyp | Dünnwandige PCR-Röhrchen |