Learn More
Thermo Scientific™ Einzelröhrchen, 0.2 ml
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Rot
Violett
Verschlusstyp:
Gewölbt, mattiert
Gewölbte Kappe
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Passend für Standard 0,2mL oder 0,5mL Thermocycler-Blöcke
Die Deckel stellen einen sicheren Verschluss dar, sind aber gleichzeitig leicht zu öffnen und zu schliessen
Einheitlich dünne Wände der Wells bieten maximalen und gleichmässigen Wärmeübergang
Ultra Thin Wall (UTW) mit niedrigem Profil für Fast PCR Anwendungen, kompatibel mit dem Piko Thermocycler
Produktion in Reinräumen
Zertifiziert DNase-, RNase- und humane DNA-frei
Hersteller: AB-0491 Art.-Nr.
Typ: 0,2mL Individual PCR Tubes w/Domed Caps Assorted Colors
Die Deckel stellen einen sicheren Verschluss dar, sind aber gleichzeitig leicht zu öffnen und zu schliessen
Einheitlich dünne Wände der Wells bieten maximalen und gleichmässigen Wärmeübergang
Ultra Thin Wall (UTW) mit niedrigem Profil für Fast PCR Anwendungen, kompatibel mit dem Piko Thermocycler
Produktion in Reinräumen
Zertifiziert DNase-, RNase- und humane DNA-frei
Hersteller: AB-0491 Art.-Nr.
Typ: 0,2mL Individual PCR Tubes w/Domed Caps Assorted Colors
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNasen und DNasen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA |
| Farbe | Divers |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Menge | 1000 Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler-Blöcke, 0.2 ml, für PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Gewölbt, mattiert |
| Format | Tube |
| Produkttyp | Dünnwandige PCR-Röhrchen |