Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Die Diamond Spritzentechnologie gewährleistet eine bessere Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich sowie eine mühelose Anwendung. SGE PAL Autosamplerspritzen mit 50 mm fester Kanüle mit Konusspitze eignen sich für die Autosamplermodelle CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800.
Marke:  SGE™ 002967
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15298453
  • 85.90 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Großer Temperaturbereich bis 150 °C
  • Verbesserte Laufruhe
  • Speziell für PAL konzipiert
  • 22 Gauge-Nadeln mit 0.72 mm Außendurchmesser
  • 23 Gauge-Nadeln mit 0.63 mm Außendurchmesser
  • 26 Gauge-Nadeln mit 0.47mm Außendurchmesser
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit  ±1 % (Abgabemenge) (±2 % für 0.5 μl-Spritzen)
  • Konusförmig (auch als Punktart AS für Autosampler bekannt), um Multiinjektions-Anforderungen zu widerstehen und zur Steigerung der Haltbarkeit des Septums bei Verwendung mit einem Autosampler
  • Sofern ein gasdichter Kolben zum Einsatz kommt, besteht dieser aus PTFE
Spezifikation
Spezifikation
25 G
Gaschromatographie
10F-C/T-5/0.5C
50 mm
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus und AS3000, AS2000, AS200/800
0,5 mm
Autosampler-Spritze
10 μl
Konus
Befestigt