Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Verwendung dieser Tischbehälter für flüssigen Stickstoff mit Innengefäßen aus Borosilikatglas.
Marke:  Thermo Scientific™ 2122
431.34 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11880933
  • 533.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Einsatz der leichten Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter mit Innengefäßen aus Borosilikatglas – ideal für die alltägliche cryogene Lagerung.
Edelstahl:
  • Stabile, korrosionsbeständige Außenseite aus Edelstahl
  • Tragegriff und belüfteter, sicherer Deckel (Teilenummern 2122, 2123, 2124)
Flacher, weiter Hals:
  • Ideal zur Verwendung als Kältefalle
  • Anwenderfreundliches Design in Schalenform – perfekt für die Verwendung auf einem Tisch mit zerstoßenem Eis und Trockeneis/ Alkohol
  • Edelstahlmantel und Polstersockel für jahrelangen problemlosen Gebrauch
  • Ohne Deckel und Griff (Teilenummer 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mit Tragegriff und belüftetem Sicherheitsdeckel
1 l
Arbeitsfläche
116 mm
6 lb.
Benchtop-LN2-Behälter
Rostfreier Stahl
225 mm
85 mm
2,7 kg
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter > 1 l Kapazität; mit Deckel, Griffen