Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Verwendung dieser Tischbehälter für flüssigen Stickstoff mit Innengefäßen aus Borosilikatglas.
Marke: Thermo Scientific™ 2124
635.18 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Einsatz der leichten Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter mit Innengefäßen aus Borosilikatglas – ideal für die alltägliche cryogene Lagerung.
Edelstahl:- Stabile, korrosionsbeständige Außenseite aus Edelstahl
- Tragegriff und belüfteter, sicherer Deckel (Teilenummern 2122, 2123, 2124)
Flacher, weiter Hals:
- Ideal zur Verwendung als Kältefalle
- Anwenderfreundliches Design in Schalenform – perfekt für die Verwendung auf einem Tisch mit zerstoßenem Eis und Trockeneis/ Alkohol
- Edelstahlmantel und Polstersockel für jahrelangen problemlosen Gebrauch
- Ohne Deckel und Griff (Teilenummer 2129)
Spezifikation
Mit Tragegriff und belüftetem Sicherheitsdeckel | |
4,5 l | |
Arbeitsfläche | |
182 mm | |
4,5 kg |
Benchtop-LN2-Behälter | |
Rostfreier Stahl | |
345 mm | |
150 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen