Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Ministreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Thermax™ Miniteststreifen für die Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Die Temperaturmessstreifen können je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M06STHERG5C01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wärmeempfindliche Ministreifen zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Adhäsiv
- Dezent
- Irreversibel
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
12 mm | |
32 mm | |
2 bis 5 s | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax 6-level Temperature Indicator 132°C to 160°C (270°F to 320 °F) | |
160 °C | |
132 °C | |
132 bis 160 °C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C, 160°C (270°F, 280°F, 289°F, 300°F, 309°F, 320°F) |
Single-use | |
0,47 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester Film, Acrylklebstoff | |
Thermax 6-level Temperature Indicator 132°C to 160°C (270°F to 320 °F) Range 5 | |
9 g | |
1,26 in. | |
320°F | |
270 °F | |
270°F to 320 °F | |
Yes | |
±1.5°C (Range: 100°C to 154°C), ±1% +1°C (Range:160°C to 290°C) |