Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Ministreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Thermax™ Miniteststreifen für die Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Die Temperaturmessstreifen können je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M06STHERG4C01P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11776358
  • 15.10 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wärmeempfindliche Ministreifen zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Adhäsiv
  • Dezent
  • Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
12 mm
32 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
Temperaturmessministreifen
Thermax 6-level Temperature Indicator 99°C to 127°C (210°F to 261°F)
127 °C
99 °C
99 bis 127 ° °C
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
99°C, 104°C, 110°C, 116°C, 121°C, 127°C (210°F, 219°F, 230°F, 241°F, 250°F, 261°F)
Single-use
0,47 in.
40 bis 60%
Polyester Film, Acrylklebstoff
Thermax 6-level Temperature Indicator 99°C to 127°C (210°F to 261°F) Range 4
9 g
1,26 in.
261 °F
210°F
210°F to 261°F
Yes
±1 %