Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Ministreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Thermax™ Miniteststreifen für die Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Die Temperaturmessstreifen können je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M06STHERG3D01P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11766358
  • 16.85 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindliche Ministreifen zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Adhäsiv
  • Dezent
  • Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
12 mm
32 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
Temperaturmessministreifen
Thermax 6-level Temperature Indicator 65°C to 93°C (149°F to 199°F)
93 °C
65 °C
65 bis 93 ° °C
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
65°C, 71°C, 77°C, 82°C, 88°C, 93°C (149°F, 160°F, 171°F, 180°F, 190°F, 199°F)
Single-use
0,47 in.
40 bis 60%
Polyester Film, Acrylklebstoff
Thermax 6-level Temperature Indicator 65°C to 93°C (149°F to 199°F) Range 3
9 g
1,26 in.
199°F
149°F
149°F to 199°F
Yes
±1 °C