Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Ministreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Thermax™ Miniteststreifen für die Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Die Temperaturmessstreifen können je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M06STHERG2C01P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11756358
  • 15.85 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wärmeempfindliche Ministreifen zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Adhäsiv
  • Dezent
  • Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
12 mm
32 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
Irreversible Temperaturanzeige
Thermax 6-level Temperature Indicator 44°C to 62°C (111°F to 144°F)
62 °C
44 °C
44 bis 62 °C
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
44°C, 46°C, 49°C, 54°C, 60°C, 62°C (111°F, 115°F, 120°F, 129°F, 140°F, 144°F)
Single-use
0,47 in.
40 bis 60%
Polyester Film, Acrylklebstoff
Thermax 6-level Temperature Indicator 44°C to 62°C (111°F to 144°F) Range 2
9 g
1,26 in.
144°F
111°F
111°F to 144°F
Yes
±1 °C