Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Ministreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Thermax™ Miniteststreifen für die Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Die Temperaturmessstreifen können je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M06STHERG8C01P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11716368
  • 17.30 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindliche Ministreifen zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Adhäsiv
  • Dezent
  • Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
12 mm
32 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
Irreversible Temperaturanzeige
Thermax 6-stufige Temperaturanzeige 241 °C bis 290 °C (466 °F bis 554 °F)
290 °C
241 °C
241 bis 290 °C
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
241 °C, 249 °C, 254 °C, 260 °C, 280 °C, 290 °C (466 °F, 480 °F, 489 °F, 500 °F, 536 °F, 554 °F)
Single-use
0,47 in.
40 bis 60%
Polyimidfolie, Acrylklebstoff
Thermax 6-stufige Temperaturanzeige 241 °C bis 290 °C (466° F bis 554 °F) Bereich 8
9 g
1,26 in.
554 °F
466 °F
466 °F bis 554 °F
Ja
±1 % +1 °C (Bereich: 160 °C bis 290 °C)