Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Ministreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Thermax™ Miniteststreifen für die Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Die Temperaturmessstreifen können je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M06STHERG7C01P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11706368
  • 18.30 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wärmeempfindliche Ministreifen zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Adhäsiv
  • Dezent
  • Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
12 mm
32 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
Irreversible Temperaturanzeige
Thermax 6-level Temperature Indicator 199°C to 232°C (390°F to 450°F)
232 °C
199 °C
199 bis 232 °C
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
199°C, 204°C, 210°C, 216°C, 224°C, 232°C (390°F, 399°F, 410°F, 421°F, 435°F, 450°F)
Single-use
0,47 in.
40 bis 60%
Polyimidfolie, Acrylklebstoff
Thermax 6-level Temperature Indicator 199°C to 232°C (390°F to 450°F) Range 7
9 g
1,26 in.
450°F
390°F
390°F to 450°F
Yes
±1 % +1 °C (Bereich: 160 °C bis 290 °C)