Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Etikett zur Temperaturmessung
Artikelnummer. 11740889
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
116 bis 154 °C
160 bis 199 °C
204°bis 260 °C
37 bis 65 ° °C
71°bis 110 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11740889
Marke: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGDD01P1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 8 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Selbstklebend
  • Dezent
  • Irreversibel
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 51 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 51 mm
Material Kaladex Folie, Acrylklebstoff
Messzeit 2 bis 5 s
Modell Thermax 8-level Temperature Indicator 160°C to 199°C (320°F to 390°F) Range D
Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
Gewicht (metrisch) 9 g
Breite (angloamerikanisch) 0,7 in.
Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Beschreibung Thermax 8-level Temperature Indicator 160°C to 199°C (320°F to 390°F)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 390 °F
Max. Temperatur (metrisch) 199 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 320 °F
Min. Temperatur (metrisch) 160 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 320 °F bis 390 °F
Temperaturbereich (metrisch) 160 bis 199 °C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Genauigkeit ±1 % +1 °C (Bereich: 160 °C bis 290 °C)
Unterteilung 160°C, 166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C, 199°C (320°F, 331°F, 340°F, 351°F, 360°F, 370°F, 379°F, 390°F)
Breite (metrisch) 18 mm