Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Etikett zur Temperaturmessung
Artikelnummer. 11730889
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
116 bis 154 °C
160 bis 199 °C
204°bis 260 °C
37 bis 65 ° °C
71°bis 110 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11730889
Marke: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGCD01P1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 8 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
  • Hitzeempfindliches Etikett zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Klebend
  • Dezent
  • Irreversibel
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 51 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 51 mm
Material Polyester mit Acrylklebstoff, Acrylklebstoff
Messzeit 2 bis 5 s
Modell Thermax 8-level Temperature Indicator 116°C to 154°C (241°F to 309°F) Range C
Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
Gewicht (metrisch) 9 g
Breite (angloamerikanisch) 0,7 in.
Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Beschreibung Thermax 8-level Temperature Indicator 116°C to 154°C (241°F to 309°F)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 309 °F
Max. Temperatur (metrisch) 154 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 241 °F
Min. Temperatur (metrisch) 116 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 241 °F bis 309 °F
Temperaturbereich (metrisch) 116 bis 154 °C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C (241°F, 250°F, 261°F, 270 °F, 280 °F, 289°F, 300°F, 309°F)
Display 116/121/127/132/138/143/149/154 °C
Breite (metrisch) 18 mm