Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Etikett zur Temperaturmessung
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
116 bis 154 °C
160 bis 199 °C
204°bis 260 °C
37 bis 65 ° °C
71°bis 110 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Hitzeempfindliches Etikett zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Klebend
- Dezent
- Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Höhe (metrisch) | 51 mm |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 40 bis 60% |
| Länge (metrisch) | 51 mm |
| Material | Polyesterfilm, Acrylklebstoff |
| Messzeit | 2 bis 5 s |
| Modell | Thermax 8-level Temperature Indicator 37°C to 65°C (99°F to 149°F) Range A |
| Mehr anzeigen |