Learn More
Thermographic Measurements Ltd MESSPUNKT 37°C
Ändern Sie die Farbe dauerhaft, um die maximale erreichte Temperatur anzuzeigen. TMC Hallcrest™ Thermax™ Messanzeiger bieten ein schnelles und einfaches Temperaturüberwachungssystem basierend auf einer firmeneigenen Farbwechseltechnologie.
21.75 € - 26.30 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Höhe (angloamerikanisch) | 0.51 in. |
Höhe (metrisch) | 13 mm |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 40 bis 60% |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11780909
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE042D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 42°C (108°F) |
21.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11760929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE132D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 132°C (270°F) |
21.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11780929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETH143D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 143°C (289°F) |
21.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11770939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE193D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 193°C (379°F) |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11700949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE210D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 210°C (410°F) |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11750949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE249D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 249°C (480°F) |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11770949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE260D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 260°C (500°F) |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11780949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE280D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 280°C (536°F) |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11790949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE290D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 290°C (554°F) |
26.30 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11760909
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE037D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 37°C (99°F) |
21.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kostengünstig und einfach zu verwenden.
- Sofortige Reaktion.
- Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranzen (29–99 °C (+/- 1 °C)/100–154 °C (+/- 1.5 °C) 160–290 °C (+/- 1 %+ 1 °C).
- Verkauft in Einheiten von 50.
Spezifikation
ISO 9001 | |
0.51 in. | |
40 bis 60% | |
2 bis 5 s | |
9 g | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Yes | |
±1 °C | |
13 mm |
Single-use | |
13 mm | |
12 mm | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
0.51 Zoll | |
0.51 in. | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
Single Temperature | |
Dual °C (°F) |
Gekühlt lagern