Learn More
Thermographic Measurements Ltd MESSPUNKT 37°C
Artikelnummer. 11780929
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
132 °C
143 °C
193 °C
210 °C
249 °C
260 °C
280 °C
290 °C
37 °C
42 °C
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11780929
Marke: Thermographic Measurements Ltd M01ETH143D01P1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ändern Sie die Farbe dauerhaft, um die maximale erreichte Temperatur anzuzeigen. TMC Hallcrest™ Thermax™ Messanzeiger bieten ein schnelles und einfaches Temperaturüberwachungssystem basierend auf einer firmeneigenen Farbwechseltechnologie.
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranzen (29–99 °C (+/- 1 °C)/100–154 °C (+/- 1.5 °C) 160–290 °C (+/- 1 %+ 1 °C).
  • Verkauft in Einheiten von 50.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) For electronics industry, automotive, aerospace, steel, Metallurgy, plastics industry, laboratory research, instrumentation, medical services, food industry applications
Höhe (angloamerikanisch) 0.51 in.
Höhe (metrisch) 13 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 12 mm
Material Polyester, Acrylklebstoff
Messzeit 2 bis 5 s
Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
Gewicht (metrisch) 9 g
Breite (angloamerikanisch) 0.51 Zoll
Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
Länge (angloamerikanisch) 0.51 in.
Beschreibung Thermax Encapsulated Temperature Indicator 143°C (289°F)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 289 °F
Max. Temperatur (metrisch) 143 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 289°F
Min. Temperatur (metrisch) 143 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 289°F
Temperaturbereich (metrisch) 143°C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung Single Temperature
Display 143 °C; 289 °F
Breite (metrisch) 13 mm
Umfang Dual °C (°F)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gekühlt lagern