Learn More
Thermographic Measurements Ltd MESSPUNKT 37°C
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
132 °C
143 °C
193 °C
210 °C
249 °C
260 °C
280 °C
290 °C
37 °C
42 °C
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Kostengünstig und einfach zu verwenden.
- Sofortige Reaktion.
- Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranzen (29–99 °C (+/- 1 °C)/100–154 °C (+/- 1.5 °C) 160–290 °C (+/- 1 %+ 1 °C).
- Verkauft in Einheiten von 50.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.51 in. |
| Höhe (metrisch) | 13 mm |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 40 bis 60% |
| Länge (metrisch) | 12 mm |
| Material | Polyester mit Acrylklebstoff, Acrylklebstoff |
| Messzeit | 2 bis 5 s |
| Thermometerfüllung | Wachs-Schmelz-Technologie |
| Mehr anzeigen |
Gekühlt lagern