Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 5-Level maßgeschneiderte Temperaturanzeigestreifen
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-60 °C bis +121 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
- Kostengünstig und einfach zu verwenden.
- Sofortige Reaktion.
- Selbstklebend
- Dezent
- Irreversibel
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 40 bis 60% |
| Material | Polyester Film, Acrylklebstoff |
| Messzeit | 2 bis 5 s |
| Modell | Bioblock 5 L Thermax Strip 60°C to 121°C (P10) |
| Thermometerfüllung | Wachs-Schmelz-Technologie |
| Gewicht (metrisch) | 9 g |
| Produkttyp | Thermotransferdruck-Farbband |
| Mehr anzeigen |