Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker, B-427
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind aus selbstlaminierendem Vinyl gefertigt
Marke: Brady™ 030347
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
UL-anerkannt | |
Acryl | |
Matt | |
Vinyl, Selbstlaminierend | |
Kabel- und Leitungsmarkierung, Tafelmarkierung | |
20.32 mm | |
10000 | |
B x H: 19.05 x 44.45 mm | |
0,004 in. | |
47.63 mm | |
0,75 in. | |
1,75 in. | |
12.70 mm |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß, Durchscheinend | |
Rolle | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker, IP300, IP600, BBP81 | |
4 | |
Rechteck | |
-70 bis +70 °C | |
0.102 mm | |
44.45 x 19.05 mm | |
19.05 mm | |
44.45 mm |