Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker, B-427
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind aus selbstlaminierendem Vinyl gefertigt
Marke:  Brady™ 030535
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11518274
  • 201.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt
Acryl
Matt
Vinyl, Selbstlaminierend
Kabel- und Leitungsmarkierung, Tafelmarkierung
1
Rechteck
-70 bis +70 °C
0.102 mm
36.50 x 12.7 mm
12.7 mm
36.5 mm
Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß, Durchscheinend
Rolle
Thermotransferdrucker-Etikett
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker, IP300, IP600, BBP81
5000
B x H: 12.7 x 36.5 mm
0,004 in.
17.45 mm
0,5 in.
1,437 in.
12.70 mm