Learn More
Invitrogen™ Thermal Printer for iBright Imaging Systems
Dieser schnelle und kompakte Thermodrucker unterstützt Plug-and-Play und kann direkt an ein iBright Bildgebungssystem angeschlossen werden.
Marke: Invitrogen™ A45235
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Der Sony UP-X898MD Digital Graphic-Drucker ist ein Thermodrucker, der das direkte Drucken auf iBright Bildgebungssystemen unterstützt. Dieser schnelle und kompakte Drucker ist in weniger als zwei Sekunden für hochwertige Schwarzweißdrucke bereit und kann über einen der verfügbaren USB-Anschlüsse direkt an ein iBright Imaging System angeschlossen werden. So drucken Sie hochwertige Bilder in Sekundenschnelle, ohne dass eine Netzwerkverbindung erforderlich ist. Die Bilder im iBright View-Port werden so gedruckt, wie sie mit dem aktuellen Zoomfaktor angezeigt werden, und die Analyseanmerkungen bleiben erhalten.
Merkmale des Digital Graphic-Druckers:
• Hochgeschwindigkeitsdruck—druckt 320 x 100 mm-Bilder in ca. zwei Sekunden
• Kompakte, platzsparende Bauweise (88 x 154 x 240 mm)
• Hochdichte 325 dpi (1280 x 500 Pixel)
• 256 Graustufen
• USB 2.0-Schnittstelle
Spezifikation
iBright Bildgebungssysteme | |
88 x 154 x 240 mm (3,46 x 6,06 x 9,45 in) | |
2,5 kg (5,5 lbs) | |
Chemolumineszente Western-Blot-Bildgebung, DNA-Gel-Bildgebung, Protein-Gel-Bildgebung | |
Bildgebungssystem |
325 DPI | |
Max. 254 | |
Raumtemperatur | |
iBright™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.