Learn More
Cole-Parmer™ Hitzeschutzplatte für Tisch
Artikelnummer. p-8005080 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150mm
228mm
300mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11897232
Marke: Cole-Parmer™ 00273ZC
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Keep your benchtop safe from hot labware with this Glass Ceramic Benchtop Heat Protector.
  • Plate has corner feet to prevent heat contact with benchtop.
  • Glass ceramic surface resists stains and is easy to clean.
  • Temperature range is from -392°F to +1200°F (-236°C to +649°C).
Spezifikation
Produkttyp Tisch-Hitzeschutz
Länge (metrisch) 150mm
Breite (metrisch) 150mm
Abmessungen (L x B) 150 x 150mm
Menge 1/Packung