Learn More
Cole-Parmer™ Hitzeschutzplatte für Tisch
Keep your benchtop safe from hot labware with this Glass Ceramic Benchtop Heat Protector.
Marke:  Cole-Parmer™ 00222IZ
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11817242
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Plate has corner feet to prevent heat contact with benchtop.
  • Glass ceramic surface resists stains and is easy to clean.
  • Temperature range is from -392°F to +1200°F (-236°C to +649°C).
Spezifikation
Spezifikation
Tisch-Hitzeschutz
300mm
1/Packung
300mm
300 x 300mm