Learn More
Cole-Parmer™ Hitzeschutzplatte für Tisch
Keep your benchtop safe from hot labware with this Glass Ceramic Benchtop Heat Protector.
Marke:  Cole-Parmer™ 06005-00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11807242
  • 101.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Plate has corner feet to prevent heat contact with benchtop.
  • Glass ceramic surface resists stains and is easy to clean.
  • Temperature range is from -392°F to +1200°F (-236°C to +649°C).
Spezifikation
Spezifikation
Tisch-Hitzeschutz
9 in.
9 in.
Reusable
649°C
Glaskeramik
228mm
228mm
1200°F
Gehäuse 1Each