Learn More
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke
Dieser vertikale Mischer mit variabler Drehzahl und Temperaturregelung bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 13687713
956.76 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Thermomixer, der mit einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten geliefert wird, können Sie die Geschwindigkeit und Temperatur variabel steuern.
- Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
- Kompakte Größe, leiser Betrieb
- Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
- Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
- Kompakte Größe, leiser Betrieb
- Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
2 ml | |
Block für 24 x 2.0 ml-Mikroröhrchen | |
24 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28