Learn More
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke
Dieser vertikale Mischer mit variabler Drehzahl und Temperaturregelung bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 13687712
916.08 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24360" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15673017
  • 1195.95 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Thermomixer, der mit einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten geliefert wird, können Sie die Geschwindigkeit und Temperatur variabel steuern.
  • Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
  • Kompakte Größe, leiser Betrieb
  • Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
  • Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
  • Kompakte Größe, leiser Betrieb
  • Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,5 ml
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Block, 24 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
24
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermomischer und -blöcke > Block, 24 x 1.5 ml Mikroröhrchen