Learn More
Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Hellbraun
Hellgelb
Klar
Menge:
5 l
10 l
Modell:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal M
Thermisch G
Temperaturbereich:
-20 °C bis +180 °C
-30 °C bis +80 °C
-50 °C bis +105 °C
-80 °C bis +55 °C
0 °C bis 220 °C
20 °C bis 250 °C
40 bis 170 °C
50 °C bis 350 °C
missing translation for 'unitSize'
10 Liter
5 Liter
5 Stück
Beschreibung
- Für geschlossene Systeme wie Presto oder Forte
- Großer Temperaturbereich
- Niedrige Viskosität
- Hohe Stabilität
- Gute Wärmeleitfähigkeit
- Minimaler Geruch
- Niedrige Korrosionsneigung
- Geringe Toxizität
- Lange Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Umwälzkühler |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +180 °C |
| Typ | Thermal Badflüssigkeit |
| Art der Flüssigkeitszuführung | Wärmebad |
| Enthält | Ablasshahn |
| Modell | H10 |
| Menge | 5 l |
| Maximale Temperatur (metrisch) | >400 °C |
| Viskosität | 10.8 mm2/s bei 20 °C |