Learn More
Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Geeignet für die Temperaturregelung, Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten ermöglichen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.
Marke:  Julabo™ 8940131
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11924728
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für geschlossene Systeme wie Presto oder Forte
  • Großer Temperaturbereich
  • Niedrige Viskosität
  • Hohe Stabilität
  • Gute Wärmeleitfähigkeit
  • Minimaler Geruch
  • Niedrige Korrosionsneigung
  • Geringe Toxizität
  • Lange Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Hellgelb
Thermal Badflüssigkeit
Ideal für Anwendungen zur Temperaturkontrolle, garantiert einen sicheren und zuverlässigen Betrieb, Viskosität
H335
373 °C
30 °C bis 335 °C
Wärmebad
Ablasshahn
5 l
131 mm2/s bei 20 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • thermal H335
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Hazard Statement
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: terphenyl
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers