Learn More
Abeba™ Die Original-7030-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 7030/40
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15652488
  • 67.10 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Glattes Leder, perforiert
  • Schwarz
  • Rutschfeste Außensohle
  • Desinfizierte,
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Innensohle aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Leder
Rutschfest
Tierische Fette, Öl und Brennstoff
Schwarz
40
7030
Name des Produkts
Abeba™ Die Original-7030-Schuhe > Größe: 40